AMBH2D6F5B33
Ambeed, Inc.
4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzonitrile
About This Item
Iupac Name
4-bromo-5-fluoro-2-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c1-5-2-7(9)8(10)3-6(5)4-11/h2-3H,1H3
InChI
ULVCSNKNBWWEMI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/916792-15-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)