Documenti fondamentali
AMBH2D6F5ABF
Ambeed, Inc.
2-Methylbenzo[d]oxazole-6-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.16
Numero MDL:
Iupac Name
2-methyl-1,3-benzoxazole-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c1-6-10-8-3-2-7(5-11)4-9(8)12-6/h2-5H,1H3
InChI
ICPRUGIXGJLQHU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/864274-04-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)