Documenti fondamentali
AMBH2D6F58F5
Ambeed, Inc.
4-Methoxy-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.66
Numero MDL:
Iupac Name
4-methoxy-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3O.ClH/c1-12-8-6-2-3-9-4-7(6)10-5-11-8;/h5,9H,2-4H2,1H3;1H
InChI
QDDZJQFJFPYUSQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1187830-77-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1187830-77-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)