Documenti fondamentali
AMBH2D6F58DF
Ambeed, Inc.
Methyl 3H-imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.16
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3H-imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)6-2-5-7(3-9-6)11-4-10-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI
PTZVKSLCCQTAJE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82523-07-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)