Documenti fondamentali
AMBH2D6F585E
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-2(3H)-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.03
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-1,3-dihydro-2H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-2-one
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O/c8-6-1-4-2-7(11)10-5(4)3-9-6/h1-3,10-11H
InChI
USLLNOHSAZZEGM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1217002-90-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1217002-90-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)