Documenti fondamentali
AMBH2D6F57FD
Ambeed, Inc.
7-Nitrobenzo[d]thiazol-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.2
Numero MDL:
Iupac Name
7-nitro-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H5N3O2S/c8-7-9-4-2-1-3-5(10(11)12)6(4)13-7/h1-3H,(H2,8,9)
InChI
JMRCAIHFSHXPPH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89793-81-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)