Documenti fondamentali
AMBH2D6F57C2
Ambeed, Inc.
2,3-Dihydroxyterephthalaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.13
Numero MDL:
Iupac Name
2,3-dihydroxyterephthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6O4/c9-3-5-1-2-6(4-10)8(12)7(5)11/h1-4,11-12H
InChI
RDXRJTTYBZXJNE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/148063-59-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)