Documenti fondamentali
AMBH2D6F5777
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-amino-7-bromoquinoline-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.14
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 3-amino-7-bromo-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H11BrN2O2/c1-2-17-12(16)11-9(14)5-7-3-4-8(13)6-10(7)15-11/h3-6H,2,14H2,1H3
InChI
UHKVUBKBFDPSDM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260807-99-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)