Documenti fondamentali
AMBH2D6F527C
Ambeed, Inc.
7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.17
Numero MDL:
Iupac Name
7-fluoro-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C9H8FNO/c10-7-3-1-6-2-4-9(12)11-8(6)5-7/h1,3,5H,2,4H2,(H,11,12)
InChI
KUWDWKUKAVRBKW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4590-52-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)