Documenti fondamentali
AMBH2D6F526A
Ambeed, Inc.
1-Oxo-1,2-dihydroisoquinoline-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.17
Numero MDL:
Iupac Name
1-oxo-1,2-dihydro-5-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-9-7-2-1-3-8(10(13)14)6(7)4-5-11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI
MLQUDHWCGDWPDJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/212374-18-0.html
Synonym
1-Hydroxyisoquinoline-5-carboxylic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/212374-18-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)