Documenti fondamentali
AMBH2D6F5090
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-oxotetrahydro-2H-pyran-3-carboxylate(mixture of isomers)
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.18
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 4-oxotetrahydro-2H-pyran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O4/c1-2-12-8(10)6-5-11-4-3-7(6)9/h6H,2-5H2,1H3
InChI
ZUJSLBBFQOCMFB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
93%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/141419-94-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)