Documenti fondamentali
AMBH2D6F4EE6
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 5-bromopicolinate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.11
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5-bromo-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H12BrNO2/c1-10(2,3)14-9(13)8-5-4-7(11)6-12-8/h4-6H,1-3H3
InChI
GBAJDPJECJPPSP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/845306-08-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)