Documenti fondamentali
AMBH2D6F4D47
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.46
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-4-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrClFN/c7-3-1-6(10)4(8)2-5(3)9/h1-2H,10H2
InChI
JOPDUFGUFFLQSV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/305795-89-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)