Documenti fondamentali
AMBH2D6F4C70
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.03
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-7-3-6-5(4-10-7)1-2-9-6/h1-4,9H
InChI
IRXFHLHFJHIJTO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000342-71-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)