Documenti fondamentali
AMBH2D6F4A66
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.99
Numero MDL:
Iupac Name
6-fluoro-5-iodo-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C5H3FINO/c6-5-3(7)1-2-4(9)8-5/h1-2H,(H,8,9)
InChI
OSOZRTIYHZBEGL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/884660-48-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)