Documenti fondamentali
AMBH2D6F4975
Ambeed, Inc.
3-Oxoisoindoline-5-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.16
Numero MDL:
Iupac Name
3-oxo-5-isoindolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6N2O/c10-4-6-1-2-7-5-11-9(12)8(7)3-6/h1-3H,5H2,(H,11,12)
InChI
OBXKDLJQBYJDHR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261726-80-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)