Documenti fondamentali
AMBH2D6F4408
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-chloro-2,4-dimethylpyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.5
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-6-chloro-2,4-dimethylpyridine
Inchi Code
1S/C7H7BrClN/c1-4-3-6(9)10-5(2)7(4)8/h3H,1-2H3
InChI
POWYUKKERVLNDN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/918145-29-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)