AMBH2D6F4133
Ambeed, Inc.
4,4'-Dicyanobenzophenone
About This Item
Iupac Name
4,4'-carbonyldibenzonitrile
Inchi Code
1S/C15H8N2O/c16-9-11-1-5-13(6-2-11)15(18)14-7-3-12(10-17)4-8-14/h1-8H
InChI
UKOXPTLWNQHMJV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32446-66-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/32446-66-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)