AMBH2D6F406D
Ambeed, Inc.
6-Bromobenzoxazole
About This Item
Iupac Name
6-bromo-1,3-benzoxazole
Inchi Code
1S/C7H4BrNO/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H
InChI
YXVFVHLEIBLKCA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/375369-14-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)