Documenti fondamentali
AMBH2D6F3711
Ambeed, Inc.
1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.16
Numero MDL:
Iupac Name
1-(5-amino-2-fluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H8FNO/c1-5(11)7-4-6(10)2-3-8(7)9/h2-4H,10H2,1H3
InChI
WYTBQTMYNBKLHE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67500-19-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)