Documenti fondamentali
AMBH2D6F369B
Ambeed, Inc.
N4-Methylpyridine-3,4-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.16
Numero MDL:
Iupac Name
N~4~-methyl-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-8-6-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H,7H2,1H3,(H,8,9)
InChI
CACZIDDDEFIYTF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1839-17-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)