Documenti fondamentali
AMBH2D6F35AE
Ambeed, Inc.
5-(2-Methoxyethoxy)pyrazin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.18
Numero MDL:
Iupac Name
5-(2-methoxyethoxy)-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C7H11N3O2/c1-11-2-3-12-7-5-9-6(8)4-10-7/h4-5H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)
InChI
HSTCWHJDAUIMAJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/710322-71-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)