Documenti fondamentali
AMBH2D6F29A7
Ambeed, Inc.
3-Aminobenzanilide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.25
Numero MDL:
Iupac Name
N-(3-aminophenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C13H12N2O/c14-11-7-4-8-12(9-11)15-13(16)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H,14H2,(H,15,16)
InChI
IRFCTHNJIWUUJZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16091-26-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)