AMBH2D6F294B
Ambeed, Inc.
4-Boc-1-Fmoc-2-piperazineacetic acid
About This Item
Iupac Name
{4-(tert-butoxycarbonyl)-1-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperazinyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C26H30N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-12-13-28(17(15-27)14-23(29)30)25(32)33-16-22-20-10-6-4-8-18(20)19-9-5-7-11-21(19)22/h4-11,17,22H,12-16H2,1-3H3,(H,29,30)
InChI
XHEXEZVLDQGZFP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)