Documenti fondamentali
AMBH2D6F23C1
Ambeed, Inc.
Mosapride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
421.9
Numero MDL:
Iupac Name
4-amino-5-chloro-2-ethoxy-N-{[4-(4-fluorobenzyl)-2-morpholinyl]methyl}benzamide
Inchi Code
1S/C21H25ClFN3O3/c1-2-28-20-10-19(24)18(22)9-17(20)21(27)25-11-16-13-26(7-8-29-16)12-14-3-5-15(23)6-4-14/h3-6,9-10,16H,2,7-8,11-13,24H2,1H3,(H,25,27)
InChI
YPELFRMCRYSPKZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112885-41-3.html
Synonym
4-Amino-5-chloro-2-ethoxy-N-((4-(4-fluorobenzyl)-2-morpholinyl)methyl)benzamide
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)