Documenti fondamentali
AMBH2D6F1B54
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.93
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
6-bromo-2,4-dichloroquinazoline
Inchi Code
1S/C8H3BrCl2N2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(10)13-8(11)12-6/h1-3H
InChI
LBAYOWRVZAKPLS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/102393-82-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/102393-82-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)