Documenti fondamentali
AMBH2D6F1AD9
Ambeed, Inc.
5-Formyl-2-methylbenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.16
Numero MDL:
Iupac Name
5-formyl-2-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H7NO/c1-7-2-3-8(6-11)4-9(7)5-10/h2-4,6H,1H3
InChI
MGIDYGYXTDXIGD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27613-36-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/27613-36-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)