Documenti fondamentali
AMBH2D6F1A81
Ambeed, Inc.
2-Bromotriphenylene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.19
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromotriphenylene
Inchi Code
1S/C18H11Br/c19-12-9-10-17-15-7-2-1-5-13(15)14-6-3-4-8-16(14)18(17)11-12/h1-11H
InChI
GEDOYYDMCZUHNW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19111-87-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)