Documenti fondamentali
AMBH2D6F19B6
Ambeed, Inc.
6-Bromo-5-nitroquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.05
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-5-nitroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrN2O2/c10-7-3-4-8-6(2-1-5-11-8)9(7)12(13)14/h1-5H
InChI
ISBMTVQQECNRQY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98203-04-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)