Documenti fondamentali
AMBH2D6F1963
Ambeed, Inc.
6-Bromo-3-chloroisoquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.5
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-3-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrClN/c10-8-2-1-6-5-12-9(11)4-7(6)3-8/h1-5H
InChI
HYCCUWZOOADPGN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/552331-06-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)