Documenti fondamentali
AMBH2D6F1836
Ambeed, Inc.
2,3,4,5-Tetrahydrobenzo[f][1,4]oxazepine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
Numero MDL:
Iupac Name
2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-2-4-9-8(3-1)7-10-5-6-11-9/h1-4,10H,5-7H2
InChI
HDVHFHONOKCUHQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17775-01-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)