AMBH2D6F1835
Ambeed, Inc.
4-Bromo-6-methylpyrimidine
About This Item
Iupac Name
4-bromo-6-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-5(6)8-3-7-4/h2-3H,1H3
InChI
GBPCCNWUSHSRTM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to brown solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69543-98-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)