Documenti fondamentali
AMBH2D6F1832
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.98
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H2BrF3N2/c6-3-1-10-2-11-4(3)5(7,8)9/h1-2H
InChI
XQBMNXRFVINPTJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/785777-88-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)