Documenti fondamentali
AMBH2D6F0FDA
Ambeed, Inc.
7H-Pyrrolo[2,3-c]pyridazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.13
Numero MDL:
Iupac Name
7H-pyrrolo[2,3-c]pyridazine
Inchi Code
1S/C6H5N3/c1-3-7-6-5(1)2-4-8-9-6/h1-4H,(H,7,9)
InChI
BXOVRVJPVVRHKP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16767-40-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)