Documenti fondamentali
AMBH2D6F0F3A
Ambeed, Inc.
4-Benzyloxy-3-ethoxybenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.3
Numero MDL:
Iupac Name
4-(benzyloxy)-3-ethoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C16H16O3/c1-2-18-16-10-14(11-17)8-9-15(16)19-12-13-6-4-3-5-7-13/h3-11H,2,12H2,1H3
InChI
NCOFQZRLIYPMNJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60186-33-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)