AMBH2D6F0EDA
Ambeed, Inc.
7-Bromo-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
About This Item
Iupac Name
7-bromo-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-4-1-2-8-6-5(4)9-3-10-6/h1-3H,(H,8,9,10)
InChI
DEFSPWZHYXXHLB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1207174-85-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)