Documenti fondamentali
AMBH2D6F0E14
Ambeed, Inc.
1-(4-Bromophenyl)cyclobutanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.58
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)cyclobutanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12BrN.ClH/c11-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-1-7-10;/h2-5H,1,6-7,12H2;1H
InChI
MBVNGJIDWFRMRW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1193389-40-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)