Documenti fondamentali
AMBH2D6F0D7E
Ambeed, Inc.
(3-Cyanopyridin-4-yl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.93
Numero MDL:
Iupac Name
3-cyano-4-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BN2O2/c8-3-5-4-9-2-1-6(5)7(10)11/h1-2,4,10-11H
InChI
BIFLCXDWWOPWRD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874290-89-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/874290-89-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)