Documenti fondamentali
AMBH2D6F0D02
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-cyanobenzeneacetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.06
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-(cyanomethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H5BrN2/c10-9-2-1-8(6-12)7(5-9)3-4-11/h1-2,5H,3H2
InChI
ULEYEDQUDZWJBR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/925672-88-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)