Documenti fondamentali
AMBH2D6F0CFB
Ambeed, Inc.
8-Chloro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.56
Numero MDL:
Iupac Name
8-chloro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C5H3ClN4/c6-4-5-8-3-9-10(5)2-1-7-4/h1-3H
InChI
VZMFNXVRYOJRMK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74803-32-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)