Documenti fondamentali
AMBH2D6F0B7A
Ambeed, Inc.
7-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.03
Numero MDL:
Iupac Name
7-bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-6-4-9-3-5-1-2-10-7(5)6/h1-4,10H
InChI
MVUCSWVQBDCPCY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/902837-42-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)