Documenti fondamentali
AMBH2D6F046F
Ambeed, Inc.
tert-Butyl azetidin-3-ylcarbamate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.69
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-azetidinylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O2.ClH/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-9-5-6;/h6,9H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11);1H
InChI
VLOLOLUAVFGUTD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/217806-26-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)