Documenti fondamentali
AMBH2D6F020C
Ambeed, Inc.
3-Bromoisonicotinamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.02
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromoisonicotinamide
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O/c7-5-3-9-2-1-4(5)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10)
InChI
YQOHJFWLALWBBP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13958-99-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)