Documenti fondamentali
AMBH2D6F01B9
Ambeed, Inc.
2,4-Dibromothiazole-5-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.93
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-dibromo-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C4HBr2NOS/c5-3-2(1-8)9-4(6)7-3/h1H
InChI
FDBMZERYWBZSQS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139669-95-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)