Documenti fondamentali
AMBH2D6F0145
Ambeed, Inc.
Ataluren
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.25
Numero MDL:
Iupac Name
3-[5-(2-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H9FN2O3/c16-12-7-2-1-6-11(12)14-17-13(18-21-14)9-4-3-5-10(8-9)15(19)20/h1-8H,(H,19,20)
InChI
OOUGLTULBSNHNF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/775304-57-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)