AMBH2D6F00F0
Ambeed, Inc.
3-(Aminomethyl)benzonitrile
About This Item
Iupac Name
3-(aminomethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5,9H2
InChI
XFKPORAVEUOIRF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10406-24-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/10406-24-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)