Documenti fondamentali
AMBH2D6EF02D
Ambeed, Inc.
Methyl 5-chloro-2-cyanobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.6
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5-chloro-2-cyanobenzoate
Inchi Code
1S/C9H6ClNO2/c1-13-9(12)8-4-7(10)3-2-6(8)5-11/h2-4H,1H3
InChI
RGFRWPAIDRIKSH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/439117-38-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)