AMBH2D6EC5D9
Ambeed, Inc.
5-Nitro-1H-indazole-3-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
5-nitro-1H-indazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5N3O3/c12-4-8-6-3-5(11(13)14)1-2-7(6)9-10-8/h1-4H,(H,9,10)
InChI
UVUPPLXBIXJRKD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/677702-36-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)