Documenti fondamentali
AMBH2D6EC57C
Ambeed, Inc.
6-Iodo-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.03
Numero MDL:
Iupac Name
6-iodo-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C7H5IN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
InChI
NQDPBRYGCUYBJM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/78597-27-0.html
Synonym
5-iodo-1H-benzo[d]imidazole
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)