Documenti fondamentali
AMBH2D6EBE24
Ambeed, Inc.
4-Amino-3-methylbenzenesulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.23
Numero MDL:
Iupac Name
4-amino-3-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H10N2O2S/c1-5-4-6(12(9,10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,8H2,1H3,(H2,9,10,11)
InChI
IGQGXIVCGKMRAM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53297-70-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)